Learn More
Essigsäure, 4 % v/v aq., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetic acid |
Konzentration | 4% v/v wässrige Lsg. |
Formelmasse | 60.05 |
Menge | 500 ml |
Geruch | Stechend |
Physikalische Form | Flüssig |
Name des Produkts
Essigsäure, 4 % v/v aq., Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur