Learn More
Acetat-Lösung für Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
52.00 CHF - 108.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 127-09-3 |
---|---|
Summenformel | C2H3NaO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 82.03 |
MDL-Nummer | MFCD00012459 |
InChI-Schlüssel | VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M |
IUPAC-Name | Natriumacetat |
SMILES | [Na+].CC([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12942075
![]() |
Fisher Chemical
A 002 250 |
250 ml | Glasflasche |
74.00 CHF
250 Milliliter |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12952075
![]() |
Fisher Chemical
A 002 500 |
500 ml | Glasflasche |
108.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12932075
![]() |
Fisher Chemical
A 002 100 |
500 ml |
52.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Chemische Identifikatoren
127-09-3 | |
82.03 | |
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M | |
[Na+].CC([O-])=O |
C2H3NaO2 | |
MFCD00012459 | |
Natriumacetat |
Spezifikation
Acetat | |
C2H3NaO2 | |
MFCD00012459 | |
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M | |
Natriumacetat | |
82.03 |
127-09-3 | |
Flüssig | |
1 g/l | |
[Na+].CC([O-])=O | |
Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente | |
H2O |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 24 Monate (12 Monate nach Öffnung)