Learn More
Acetat-Lösung für Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetat |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 250 ml |
Physikalische Form | Flüssig |
Konzentration | 1 g/l |
Typ | Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente |
Solvent or Matrix | H2O |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetat-Lösung für Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur