Learn More
Acetaldehyd-Ammoniak-Trimer 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10611643
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Acetaldehyd-Ammoniak-Trimer 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10611643 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 10611643
Marke: Thermo Scientific Acros 148531000
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 58052-80-5 | C6H18N3 | 132.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58052-80-5
Summenformel C6H18N3
Molekulargewicht (g/mol) 132.23
MDL-Nummer MFCD00149559
InChI-Schlüssel MZSSRMMSFLVKPK-UHFFFAOYSA-Q
Synonym 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinane trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer, hexahydro-2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazine trihydrate, 1,3,5-triazine, hexahydro-2,4,6-trimethyl-, trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer trihydrate, 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazaperhydroine, hydrate, hydrate, hydrate, acetaldehydeammoniatrimer, acmc-1bm0n, acetaldehyde-ammonia trimer trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer ntMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2723814
SMILES CC1[NH2+]C(C)[NH2+]C(C)[NH2+]1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetaldehyde ammonia trimer
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 95.0°C to 97.0°C
Farbe Beige
Siedepunkt 110.0°C
Flammpunkt 55°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 26, I, 3
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform
IUPAC-Name 2,4,6-Trimethyl-1,3,5-triazinan-1,3,5-triium
Formelmasse 183.26
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471895 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number148535000,148530250,148531000
ChargennummerA0457150 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number148535000,148530250,148531000
ChargennummerA0451033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number148535000,148530250,148531000
ChargennummerA0401160 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number148535000,148530250,148531000
ChargennummerA0394539 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number148535000,148530250,148531000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetaldehyde ammonia trimer
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Acetaldehyd-Ammoniak-Trimer 98 %, Thermo Scientific Chemicals >