Learn More
Invitrogen™ AccuPrime™ SuperMix II
Entwickelt für die Amplifikation genomischer DNA-Templates von 200 bp bis 4 kb
1024.00 CHF - 3575.00 CHF
Spezifikation
Gelkompatibilität | Niedrig |
---|---|
Wiedergabetreue (vs. Taq) | Wiedergabetreue (im Vergleich zu Taq): 2X |
Benötigt: Vorlage und Primer
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10554233
|
Invitrogen™
12341012 |
200 Reaktionen |
1024.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10708604
|
Invitrogen™
12341020 |
1000 Reaktionen | N/A | ||||||
Description
AccuPrime SuperMix II ist ein gebrauchsfertiges Gemisch aus DNA-Polymerase, Hilfsproteinen, Salzen, Magnesium und dNTPs für eine effiziente PCR-Amplifikation. Sie müssen lediglich Template und Primer zugeben, sodass die Vorbereitung nur noch halb so lange dauert. AccuPrime SuperMix II setzt Maßstäbe für eine präzise PCR-Leistung. Sie verstärken Ihre DNA-Ziele mit jedem Zyklus, wodurch Fehlersuche und Nacharbeit entfallen. Zusätzlich zu einer leistungsstarken DNA-Polymerase enthält AccuPrime SuperMix I Platinumanti-DNA-Polymerase-Antikörper, die die Polymeraseaktivität hemmen und einen automatischen Heißstart ermöglichen, sowie ein thermisch stabiles Hilfsprotein, das die spezifische Primer-Template-Hybridisierung in jedem PCR-Zyklus verbessert. Diese einzigartige Kombination ermöglicht Erfolg, auch unter bisher suboptimalen Bedingungen. AccuPrime SuperMix II wurde für die Amplifikation genomischer DNA-Amplikonen, Plasmid-DNA oder cDNA-Templates mit einer Länge von bis zu 4 kb entwickelt. Alternativ ist AccuPrime SuperMix I optimiert, um einen kleineren Bereich von Zielen mit einer Länge von weniger als 200 bp zu erweitern.
Amplifikation von Bisulfit-Treated DNA, Hot Start PCR, Methylierungsanalyse, PCR, PCR und Real-Time PCR, RNAi, Epigenetik und Forschung an nicht codierender RNA, Routine-PCR
Informations sur la commande
Versandbedingung: Trockeneis
Spécification
Niedrig | |
Wiedergabetreue (im Vergleich zu Taq): 2X |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.