Learn More
Invitrogen™ AccuPrime™ SuperMix II
Entwickelt für die Amplifikation genomischer DNA-Templates von 200 bp bis 4 kb
Marke: Invitrogen™ 12341012
Includes: AccuPrime SuperMix II wird in Form einer 2x-Konzentration geliefert, damit ungefähr 50 % des endgültigen Reaktionsvolumens für den Zusatz von Primer- und Template-Lösungen ausreichen. Die Reagenzien reichen für 200 Amplifikationsreaktionen von je 25 μl. AccuPrime SuperMix II Komponenten: 40 mM Tris-HCl (pH 8.4); 100 mM KCl; 3 mM MgCl2, 400 μM je dGTP, dATP, dTTP, dCTP; AccuPrime Taq DNA Polymerase; thermostabiles AccuPrime Protein; Stabilisatoren. 200 Reaktionen: 2 x 1.25 ml
Requires : Vorlage und Primer
Beschreibung
AccuPrime SuperMix II ist ein gebrauchsfertiges Gemisch aus DNA-Polymerase, Hilfsproteinen, Salzen, Magnesium und dNTPs für eine effiziente PCR-Amplifikation. Sie müssen lediglich Template und Primer zugeben, sodass die Vorbereitung nur noch halb so lange dauert. AccuPrime SuperMix II setzt Maßstäbe für eine präzise PCR-Leistung. Sie verstärken Ihre DNA-Ziele mit jedem Zyklus, wodurch Fehlersuche und Nacharbeit entfallen. Zusätzlich zu einer leistungsstarken DNA-Polymerase enthält AccuPrime SuperMix I Platinumanti-DNA-Polymerase-Antikörper, die die Polymeraseaktivität hemmen und einen automatischen Heißstart ermöglichen, sowie ein thermisch stabiles Hilfsprotein, das die spezifische Primer-Template-Hybridisierung in jedem PCR-Zyklus verbessert. Diese einzigartige Kombination ermöglicht Erfolg, auch unter bisher suboptimalen Bedingungen. AccuPrime SuperMix II wurde für die Amplifikation genomischer DNA-Amplikonen, Plasmid-DNA oder cDNA-Templates mit einer Länge von bis zu 4 kb entwickelt. Alternativ ist AccuPrime SuperMix I optimiert, um einen kleineren Bereich von Zielen mit einer Länge von weniger als 200 bp zu erweitern.
Amplifikation von Bisulfit-Treated DNA, Hot Start PCR, Methylierungsanalyse, PCR, PCR und Real-Time PCR, RNAi, Epigenetik und Forschung an nicht codierender RNA, Routine-PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
AccuPrime SuperMix II wird in einer 2X-Konzentration geliefert, damit ungefähr 50 % des endgültigen Reaktionsvolumens für den Zusatz von Primer- und Template-Lösungen ausreichen. Die Reagenzien reichen für 200 Amplifikationsreaktionen von je 25 μl. AccuPrime SuperMix II Komponenten: 40 mM Tris-HCl (pH 8,4); 100 mM KCl; 3 mM MgCl2, 400 μM je dGTP, dATP, dTTP, dCTP; AccuPrime Taq DNA-Polymerase; thermostabiles AccuPrime-Protein; Stabilisatoren. 200 Reaktionen: 2 x 1,25 ml. Bei –20 °C in einem Tiefkühlgerät ohne Abtauautomatik lagern. |
|
Niedrig | |
Wiedergabetreue (im Vergleich zu Taq): 2X | |
200 Reaktionen |