Learn More
Invitrogen™ AccuPrime™ SuperMix II
Entwickelt für die Amplifikation genomischer DNA-Templates von 200 bp bis 4 kb
Marke:  Invitrogen™ 12341020
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10708604
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: AccuPrime SuperMix II wird in Form einer 2x-Konzentration geliefert, damit ungefähr 50 % des endgültigen Reaktionsvolumens für den Zusatz von Primer- und Template-Lösungen ausreichen. Die Reagenzien reichen für 200 Amplifikationsreaktionen von je 25 μl. AccuPrime SuperMix II Komponenten: 40 mM Tris-HCl (pH 8.4); 100 mM KCl; 3 mM MgCl2, 400 μM je dGTP, dATP, dTTP, dCTP; AccuPrime Taq DNA Polymerase; thermostabiles AccuPrime Protein; Stabilisatoren. 200 Reaktionen: 2 x 1.25 ml
Requires : Vorlage und Primer
Beschreibung
Beschreibung
AccuPrime SuperMix II ist ein gebrauchsfertiges Gemisch aus DNA-Polymerase, Hilfsproteinen, Salzen, Magnesium und dNTPs für eine effiziente PCR-Amplifikation. Sie müssen lediglich Template und Primer zugeben, sodass die Vorbereitung nur noch halb so lange dauert. AccuPrime SuperMix II setzt Maßstäbe für eine präzise PCR-Leistung. Sie verstärken Ihre DNA-Ziele mit jedem Zyklus, wodurch Fehlersuche und Nacharbeit entfallen. Zusätzlich zu einer leistungsstarken DNA-Polymerase enthält AccuPrime SuperMix I Platinumanti-DNA-Polymerase-Antikörper, die die Polymeraseaktivität hemmen und einen automatischen Heißstart ermöglichen, sowie ein thermisch stabiles Hilfsprotein, das die spezifische Primer-Template-Hybridisierung in jedem PCR-Zyklus verbessert. Diese einzigartige Kombination ermöglicht Erfolg, auch unter bisher suboptimalen Bedingungen. AccuPrime SuperMix II wurde für die Amplifikation genomischer DNA-Amplikonen, Plasmid-DNA oder cDNA-Templates mit einer Länge von bis zu 4 kb entwickelt. Alternativ ist AccuPrime SuperMix I optimiert, um einen kleineren Bereich von Zielen mit einer Länge von weniger als 200 bp zu erweitern.
Amplifikation von Bisulfit-Treated DNA, Hot Start PCR, Methylierungsanalyse, PCR, PCR und Real-Time PCR, RNAi, Epigenetik und Forschung an nicht codierender RNA, Routine-PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
AccuPrime SuperMix II wird in Form einer 2x-Konzentration geliefert, damit ungefähr 50 % des endgültigen Reaktionsvolumens für den Zusatz von Primer- und Template-Lösungen ausreichen. Die Reagenzien sind ausreichend für 1000 Amplifikationsreaktionen von je 25 μl. Bestandteile von AccuPrime SuperMix II: 40 mM Tris-HCl (pH 8.4); 100 mM KCl; 3 mM MgCl2, 400 μM je dGTP, dATP, dTTP, dCTP; AccuPrime Taq DNA Polymerase; thermostabiles AccuPrime Protein; Stabilisatoren. 1000 Reaktionen: 1 x 12.5 ml. Bei -20 °C in einem Tiefkühlgerät ohne Abtauautomatik lagern.
Niedrig
Wiedergabetreue (im Vergleich zu Taq): 2 X
1000 Reaktionen