Learn More
Fisherbrand™ accumet™ FE150 Benchtop pH Meter
Provides the essential functions needed for routine pH measurements without complicated features and processes at a budget-friendly price.
343.00 CHF - 573.00 CHF
Spezifikation
Genauigkeit (mV) | ±0,2 ±199,9 ±2 über ±200 |
---|---|
Ausgänge | Schreiber (±2.000 mV) |
Bereich (pH) | 0 bis 14 |
Bereich (mV) | ±1999 mV |
Auflösung (mV) | 0,1 mV (±199,9 mV); 1 mV über ±200 mV |
Produktcode | Marke | Enthält | Typ | Calibration Points | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Typ | Calibration Points | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17721739
|
Fisherbrand™
S35922 |
Messgerät, Elektrodenständer, Universalnetzteil (90 bis 240 V, 50/60 Hz) | Standard-Set | 1 bis 5 mit automatischer Puffererkennung (ABR) |
343.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17731739
|
Fisherbrand™
S35923 |
Messgerät, Temperaturfühler und Ständer | Bildungsset | USA: pH 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45; NIST: pH 1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45 |
423.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
17741739
|
Fisherbrand™
S35924 |
Messgerät, pH-Wert-Elektrode mit doppeltem Diaphragma, Temperaturfühler und Ständer | Bio Set | USA: pH 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45; NIST: pH 1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45 |
573.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
17751739
|
Fisherbrand™
S35925 |
Messgerät, 13-620-AE6 3-in-1-pH/ATC-Gelelektrode mit Einzeldiaphragma und Ständer | 3-in-1-Set | 1 bis 5 mit automatischer Puffererkennung (ABR) |
460.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Designed for routine pH measurements in the lab with convenience in mind – simple functionality, stored data sets in a non-volatile memory and meter-attachable electrode stand. The accumet FE150 pH meters offer efficient sample reading and recording with flexible display options to show display both pH and temperature or mV and temperature simultaneously.
- One to five point pH calibration
- Automatic buffer recognition with two pH buffer sets
- pH slope and offset display
- One point mV calibration
- One point ATC temperature probe calibration
- Automatic or manual temperature compensation
- Ready icon to indicate measurement stability
- Electrode condition icon to indicate status
- 100 data set storage with non-volatile memory
Spezifikation
±0,2 ±199,9 ±2 über ±200 | |
0 bis 14 | |
0,1 mV (±199,9 mV); 1 mV über ±200 mV | |
0,1 °C | |
100 Datensätze | |
AC/DC 9 V-Adapter (110/220 VAC, 50/60 Hz) |
Schreiber (±2.000 mV) | |
±1999 mV | |
0 °C bis 100 °C | |
Offset in 0,1 °C-Schritten; Offset-Bereich: ± 5 °C | |
BNC, 2,5 mm-Klinkenstecker, Referenz-Pinspitze, Erdung |