Learn More
Fisherbrand™ accumet™ FE150 Benchtop pH Meter
Provides the essential functions needed for routine pH measurements without complicated features and processes at a budget-friendly price.
Marke: Fisherbrand™ S35925
406.36 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Entwickelt für problemlose routinemäßige pH-Messungen im Labor – einfache Funktionen, gespeicherte Datensätze in einem nichtflüchtigen Speicher und am Messgerät zu befestigendes Elektrodenstativ. Accumet FE 150 pH-Wert-Messgeräte bieten eine effiziente Probenmessung und -protokollierung mit flexiblen Anzeigeoptionen zur gleichzeitigen Anzeige von pH-Wert und Temperatur bzw. Spannung in mV und Temperatur.
- 1- bis 5-Punkt-pH-Kalibrierung
- Automatische Puffererkennung mit zwei pH-Puffersets
- Anzeige von pH-Steilheit und pH-Offset
- 1-Punkt-mV-Kalibrierung
- 1-Punkt-Kalibrierung des ATC-Temperaturfühlers
- Automatischer oder manueller Temperaturausgleich
- Bereit-Symbol zum Anzeigen der Messstabilität
- Elektrodenzustandssymbol zum Anzeigen des Status
- Speicherung von 100 Datensätzen im nichtflüchtigen Speicher
Spezifikation
Messgerät, 13-620-AE6 3-in-1-pH/ATC-Gelelektrode mit Einzeldiaphragma und Ständer | |
±0,2 ±199,9 ±2 über ±200 | |
Schreiber (±2.000 mV) | |
0,01 | |
0,1 mV (±199,9 mV); 1 mV über ±200 mV | |
0 °C bis 100 °C | |
Offset in 0,1 °C-Schritten; Offset-Bereich: ± 5 °C | |
BNC, 2,5 mm-Klinkenstecker, Referenz-Pinspitze, Erdung | |
Automatisch oder manuell (0 °C bis 100 °C) | |
AC/DC 9 V-Adapter (110/220 VAC, 50/60 Hz) |
±0,3 °C | |
±0,01 | |
0 bis 14 | |
±1999 mV | |
1 bis 5 mit automatischer Puffererkennung (ABR) | |
0,1 °C | |
100 Datensätze | |
3 Jahre Garantie auf Messgerät; 6 Monate Garantie auf Elektroden | |
3-in-1-Set |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %