Learn More
Fisherbrand™ AccuDuo Kartusche
Gewährleistet eine optimale Wasserqualität des Endprodukts. Fisher Scientific™ AccuDuo Kartuschen bieten eine Doppelsäulen-Filtration für die Wassersysteme Accu20, Accu100 und Accu500.
299.00 CHF - 528.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinstwasser für kritische Laboranwendungen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Typ Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15459719
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
RR300Q201
H Pack Accu500
360.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15449719
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
RR300CP01
P Packung Accu20
299.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15489729
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
RR600Q201
U Packung Accu20, Accu500
417.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15499729
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
RR600Q2KT
U-Paket mit 0,2 μm-PES-Kapselfilter Accu20, Accu500
528.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15409739
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
RR600Q301
U-Pack (niedriger TOC) Accu20, Accu500
467.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Umfasst zwei Satz Doppelsäulen-Reinigungskassetten
  • Die sequentiell arbeitenden Kassetten entfernen alle Ionen und organischen Stoffe aus dem Wasser
Spezifikation
Spezifikation
Reinstwasser für kritische Laboranwendungen