Learn More
Fisherbrand™ AccuDuo Kartusche
Gewährleistet eine optimale Wasserqualität des Endprodukts. Fisher Scientific™ AccuDuo Kartuschen bieten eine Doppelsäulen-Filtration für die Wassersysteme Accu20, Accu100 und Accu500.
Marke:  Fisherbrand™ RR600Q2KT
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15499729
  • 528.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Umfasst zwei Satz Doppelsäulen-Reinigungskassetten
  • Die sequentiell arbeitenden Kassetten entfernen alle Ionen und organischen Stoffe aus dem Wasser
Spezifikation
Spezifikation
Accu20, Accu500
U-Paket mit 0,2 μm-PES-Kapselfilter
Reinstwasser für kritische Laboranwendungen