Learn More
Fisherbrand™ AccuDuo Kartusche
Gewährleistet eine optimale Wasserqualität des Endprodukts. Fisher Scientific™ AccuDuo Kartuschen bieten eine Doppelsäulen-Filtration für die Wassersysteme Accu20, Accu100 und Accu500.
Marke:  Fisherbrand™ RR300CP01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15449719
  • 299.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Umfasst zwei Satz Doppelsäulen-Reinigungskassetten
  • Die sequentiell arbeitenden Kassetten entfernen alle Ionen und organischen Stoffe aus dem Wasser
Spezifikation
Spezifikation
Accu20
P Packung
Reinstwasser für kritische Laboranwendungen