Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ RP-MS HPLC-Säulen
Erhalten Sie eine hervorragende Kombination aus Geschwindigkeit und Qualität der Trennung mit diesen Solid-Core-Säulen, die für LC-MS- und UHPLC-MS-Methoden optimiert sind.
432.02 CHF - 826.47 CHF
Spezifikation
Partikelform Sphärisch, fester Kern
Partikelgröße 2,6 μm
pH 2 bis 9
Porengröße 80 Å
Oberfläche 130 m²/g
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 14
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11377521
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
17626-032130
30 mm 2,1 mm
501.52 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11397521
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
17626-034630
30 mm 4.6 mm N/A N/A N/A
11307531
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
17626-052130
50 mm 2,1 mm
611.40 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11317531
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
17626-053030
50 mm 3 mm
611.40 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11327531
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
17626-054630
50 mm 4,6 mm
611.40 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11337531
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
17626-102130
100 mm 2,1 mm
718.58 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11347531
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
17626-103030
100 mm 3 mm
717.53 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11357531
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
17626-104630
100 mm 4,6 mm
717.53 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11367531
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
17626-152130
150 mm 2,1 mm
826.47 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11377531
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
17626-153030
150 mm 3 mm
826.47 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11387531
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
17626-154630
150 mm 4,6 mm
826.47 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11367521
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
17626-014005
10 mm 4,6 mm
444.60 CHF
4 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11687701
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
17626-013005
10 mm 3 mm
444.60 CHF
4 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11677701
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
17626-012105
10 mm 2,1 mm
432.02 CHF
4 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die für MS-Detektion optimierten Thermo Scientific™ Accucore™ RP-MS LC-Säulen bieten eine hervorragende Kombination aus Schnelligkeit und Trennqualität.
Basierend auf der Core Enhanced Technology, sorgen Accucore Säulen für schnelle Trennungen in hoher Auflösung ohne den erhöhten Gegendruck, der bei Partikeln unter 2 μm erforderlich ist.
  • Schnelle Trennungen mit hervorragender Auflösung und Empfindlichkeit
  • Durch niedrigeren Rückdruck keine UHPLC erforderlich
  • Optimiert für MS-Detektion
  • Hervorragende Peak-Formen
  • Hervorragende Kombination aus Geschwindigkeit und Effizienz
Bestellinformationen:
Weitere anwenderspezifische Säulengrößen sind lieferbar. Weitere Informationen hält unser Kundendienst bereit.
Spezifikation
Spezifikation
Sphärisch, fester Kern
2 bis 9
130 m²/g
Umkehrphase
Umkehrphase
2,6 μm
80 Å
7 %
Ja
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Accucore™ RP-MS HPLC-Säulen