Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ RP-MS HPLC-Säulen
Erhalten Sie eine hervorragende Kombination aus Geschwindigkeit und Qualität der Trennung mit diesen Solid-Core-Säulen, die für LC-MS- und UHPLC-MS-Methoden optimiert sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 17626-032130
499.02 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11377521
  • 501.52 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die für MS-Detektion optimierten Thermo Scientific™ Accucore™ RP-MS LC-Säulen bieten eine hervorragende Kombination aus Schnelligkeit und Trennqualität.
Basierend auf der Core Enhanced Technology, sorgen Accucore Säulen für schnelle Trennungen in hoher Auflösung ohne den erhöhten Gegendruck, der bei Partikeln unter 2 μm erforderlich ist.
  • Schnelle Trennungen mit hervorragender Auflösung und Empfindlichkeit
  • Durch niedrigeren Rückdruck keine UHPLC erforderlich
  • Optimiert für MS-Detektion
  • Hervorragende Peak-Formen
  • Hervorragende Kombination aus Geschwindigkeit und Effizienz
Bestellinformationen:
Weitere anwenderspezifische Säulengrößen sind lieferbar. Weitere Informationen hält unser Kundendienst bereit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
HPLC
14500 psi (1000 bar)
2,6 μm
80 Å
60 °C
Geschützt
Silika, kugelförmig, fester Kern, ultrarein
Umkehrphase
Umkehrphase
2,1 mm
30 mm
Sphärisch, fester Kern
2 bis 9
130 m²/g
N/A
Accucore
7 %
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Accucore™ RP-MS HPLC-Säulen > Partikelgröße: 2,6 μm; 30 x 2,1 mm ID
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.