Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ Surfactant Plus HPLC-Säulen
Zur gleichzeitigen Trennung anionischer, nichtionischer, kationischer und amphoterischer Tenside mit CAD- und LC-MS-Detektion.
Marke: Thermo Scientific™ 078950
868.82 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für die Tensidanalyse mit hochempfindlicher Detektion sind die Thermo Scientific™ Acclaim™ Surfactant Plus LC-Säulen die beste Wahl. Diese neue Generation von hocheffizienten Säulen auf Silikabasis zeichnet sich durch außergewöhnlich geringes Säulenbluten aus und eignet sich für die Verwendung mit Charged-Aerosol-Detektoren (CAD) und Massenspektrometern (MS). Die Säulen bieten eine ähnliche Selektivität wie die Acclaim Surfactant Säulen für die empfindliche Trennung einer Vielzahl von Tensiden. Die fortschrittliche Oberflächenchemie bietet Retentionsmechanismen sowohl für Umkehrphase als auch für Anionenaustausch und verbessert die Auflösung von Tensiden erheblich.
Produktmerkmale:Verbessertes Leistungsverhalten, Vielseitigkeit und Durchsatz für die Tensidanalyse
- Ideale Selektivität für die gleichzeitige Trennung von anionischen, nicht ionischen, kationischen und amphoteren Tensiden
- Beständig gegen Entnetzen bei stark wässrigen mobilen Phasen
- Hervorragende Auflösung zwischen stark hydrophilen Verbindungen, wie z. B. Isomeren von Xylolsulfonat
- Kompatibel mit Verdampfungs-Lichtstreuungs-Detektoren (ELSD), Detektoren für unterdrückte Leitfähigkeit (SCD) und UV-Vis-Detektoren (UV)
- Robuste Trennungen unter verschiedensten Bedingungen
- Nichtmetallische Thermo Scientific™ PEEK™ Hardware für optimale Kompatibilität mit Thermo Scientific™ Dionex™ Ionenchromatographie-Systemen erhältlich
- Erhältlich in Partikelgrößen von 3,0 und 5,0 μm, mit Durchmessern von 2,1, 3,0, 4,0 (Hauptteil aus PEEK) und 4,6 mm und in Längen von 100, 150 und 250 mm
Informationen zur Familie der Acclaim HPLC-Säulen für Spezialanwendungen
Die Acclaim Säulen für Spezialanwendungen wurden entwickelt, hergestellt und geprüft, um die Ansprüche an die Trennung bei spezifischen Anwendungen zu erfüllen. Diese Säulen basieren auf neuartigen und einzigartigen Chemikalien und kombinieren eine erstklassige Auflösung mit Anwenderfreundlichkeit.
- Die Konsistenz der Trennungen hat sich in der Praxis bewährt
- Ideale Selektivität für die Trennung von speziellen Zielanalyten
- Hervorragende Peak-Formen
- Leistungsgeprüft, um eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit für spezifische chromatographische Trennverfahren zu gewährleisten
Spezifikation
Analysesäule | |
0,60 bis 1,80 ml/min | |
6000 psi (415 bar) | |
2,5 bis 7,5 | |
Each | |
50 °C | |
Acclaim | |
Spezialprodukt/Anwendungsspezifisch | |
Umkehrphase | |
Responsibly packaged |
4,6 mm | |
150 mm | |
3 μm | |
120 Å | |
300 m²/g | |
Geschützt | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Ja | |
Analysesäule |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
1Stunden
10Minuten
49Sekunden
9
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.