Learn More
Sartorius Ladeständer und Karussell für Pipetten
Besonders platzsparend. In einem Sartorius Ladeständer und Karussell für Pipetten werden Pipetten senkrecht aufbewahrt, um Kontaminationen zu vermeiden. Für die Aufbewahrung von mechanischen und elektronischen PICUS™ und eLINE™ Pipetten.
Marke: Sartorius 730981
Includes: Universal-Wechselstromadapter
Beschreibung
Für die Aufbewahrung und das Laden von mechanischen und elektronischen Picus und eLINE Pipetten während des Nichtgebrauchs Um Kontaminationen durch Schmutz auf Tischen und Arbeitsflächen zu vermeiden, sollten Pipetten bei Nichtgebrauch senkrecht aufbewahrt werden.
Spezifikation
Pipette Tips | |
1 | |
Picus und eLINE™ elektronische Pipette |
Polypropylene | |
Pipettierhalter | |
Universal-Netzteil |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13