Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ HPLC-Säulen für organische Säuren
Zur Trennung hydrophiler, aliphatischer und aromatischer organischer Säuren.
237.55 CHF - 967.09 CHF
Spezifikation
pH 2 bis 8
Porengröße 120 Å
Oberfläche 300 m²/g
Temperatur 60 °C
Stationäre Phase Geschützt
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Partikelgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Partikelgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
11371803
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
062902
250 mm 4 mm 5 μm
967.09 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11381803
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
062903
150 mm 4 mm 5 μm
832.17 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11301983
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
071987
10 mm 3 mm 5 μm
237.55 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11351923
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
069700
10 mm 4 mm 5 μm
280.06 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11321943
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
070086
150 mm 3 mm 3 μm
876.35 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11331943
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
070087
150 mm 2,1 mm 3 μm
879.38 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Acclaim™ Organic Acid LC-Säulen gewährleisten eine herausragende Leistung bei der Trennung von hydrophilen, aliphatischen und aromatischen organischen Säuren. Diese hocheffizienten, Umkehrphasen-Silikasäulen sind mit 100 % wässrigen mobilen Phasen kompatibel und weisen eine ausgezeichnete hydrolytische Stabilität bei niedrigen pH-Werten auf, was eine ausgezeichnete Selektivität bei der Trennung organischer Säuren ermöglicht. Erzielen Sie hochauflösende Trennungen mit schnellen Laufzeiten und minimaler Probenvorbereitung.
Hocheffiziente, durchsatzstarke Analyse von organischen Säuren
  • Ideale Selektivität für gering hydrophile organische Säuren, aliphatische C1- bis C-7Säuren und hydrophile aromatische Säuren
  • Ausgezeichnete Säuleneffizienz und Peak-Formen für organische Säuren
  • Hydrolytische Stabilität bei niedrigen pH-Werten für eine optimale Umkehrphasen-Retention organischer Säuren
  • Praxisgeprüft zur Gewährleistung gleichbleibender hydrophiler organischer Säureseparationen
  • In metallfreien PEEK-Säulenkörpern gepackt, um unerwünschte Wechselwirkungen zwischen den Analyten und dem Säulenkörper zu vermeiden
  • In metallfreien PEEK-Säulenkörpern gepackt, um unerwünschte Wechselwirkungen zwischen den Analyten und dem Säulenkörper zu vermeiden
Empfohlen für die Analyse und Qualitätsprüfung von Nahrungsmitteln, Getränken, Medikamenten, chemischen Zwischenstoffen und Umweltschutzproben.
Informationen zur Familie der Acclaim HPLC-Säulen für Spezialanwendungen
Die Acclaim Säulen für Spezialanwendungen wurden entwickelt, hergestellt und geprüft, um die Anforderungen an die Trennung bei spezifischen Anwendungen zu erfüllen. Diese Säulen basieren auf neuartigen und einzigartigen Chemikalien und kombinieren eine erstklassige Auflösung mit Anwenderfreundlichkeit.
  • Die Konsistenz der Trennungen hat sich in der Praxis bewährt
  • Ideale Selektivität für die Trennung von speziellen Zielanalyten
  • Hervorragende Peak-Formen
  • Leistungsgeprüft, um eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit für spezifische chromatographische Trennverfahren zu gewährleisten
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 8
300 m²/g
Geschützt
17 %
Ja
Responsibly packaged
120 Å
60 °C
Acclaim
Spezialprodukt/Anwendungsspezifisch
Umkehrphase
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Acclaim™ HPLC-Säulen für organische Säuren