Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ HPLC-Säulen für organische Säuren
Zur Trennung hydrophiler, aliphatischer und aromatischer organischer Säuren.
Marke: Thermo Scientific™ 062903
867.44 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Acclaim™ Organic Acid LC-Säulen gewährleisten eine herausragende Leistung bei der Trennung von hydrophilen, aliphatischen und aromatischen organischen Säuren. Diese hocheffizienten, Umkehrphasen-Silikasäulen sind mit 100 % wässrigen mobilen Phasen kompatibel und weisen eine ausgezeichnete hydrolytische Stabilität bei niedrigen pH-Werten auf, was eine ausgezeichnete Selektivität bei der Trennung organischer Säuren ermöglicht. Erzielen Sie hochauflösende Trennungen mit schnellen Laufzeiten und minimaler Probenvorbereitung.
Hocheffiziente, durchsatzstarke Analyse von organischen Säuren- Ideale Selektivität für gering hydrophile organische Säuren, aliphatische C1- bis C-7Säuren und hydrophile aromatische Säuren
- Ausgezeichnete Säuleneffizienz und Peak-Formen für organische Säuren
- Hydrolytische Stabilität bei niedrigen pH-Werten für eine optimale Umkehrphasen-Retention organischer Säuren
- Praxisgeprüft zur Gewährleistung gleichbleibender hydrophiler organischer Säureseparationen
- In metallfreien PEEK-Säulenkörpern gepackt, um unerwünschte Wechselwirkungen zwischen den Analyten und dem Säulenkörper zu vermeiden
- Erhältlich in einer Partikelgröße von 3,0 und 5,0 μm, mit einem Durchmesser von 2,1, 3,0 und 4,0 mm und in einer Länge von 150 und 250 mm
Über die Familie der Acclaim Specialty HPLC-Säulen
Die Acclaim Säulen für Spezialanwendungen wurden entwickelt, hergestellt und geprüft, um die Anforderungen an die Trennung bei spezifischen Anwendungen zu erfüllen. Diese Säulen basieren auf neuartigen und einzigartigen Chemikalien und kombinieren eine erstklassige Auflösung mit Anwenderfreundlichkeit.
- Die Konsistenz der Trennungen hat sich in der Praxis bewährt
- Ideale Selektivität für die Trennung von speziellen Zielanalyten
- Hervorragende Peak-Formen
- Leistungsgeprüft, um eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit für spezifische chromatographische Trennverfahren zu gewährleisten
Spezifikation
Analysesäule | |
0,6 bis 1,5 ml/min | |
4000 psi (275 bar) wässrig, 2000 psi (140 bar) organisch | |
Kugelförmig | |
<1.3 | |
120 Å | |
Each | |
2,7 mmol/m² | |
Geschützt | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Spezialprodukt/Anwendungsspezifisch | |
Umkehrphase | |
Responsibly packaged |
4 mm | |
150 mm | |
<10.0 ppm Metall insgesamt, <3.0 ppm einzelne Metalle | |
5 μm | |
2 bis 8 | |
1 ml/g | |
300 m²/g | |
60 °C | |
Acclaim | |
17 % | |
Ja | |
Analysesäule |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.