Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed Mode WAX-1 HPLC-Säulen
Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed-Mode WAX-1 LC-Säulen gewährleisten leistungsstarke Selektivitätskontrollen für die Trennung von anionischen Molekülen.
Marke: Thermo Scientific™ 070089
871.99 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed-Mode WAX-1 LC-Säulen gewährleisten leistungsstarke Selektivitätskontrollen für die Trennung von anionischen Molekülen. Die stationäre Phase auf Kieselgelbasis verfügt über eine hydrophobe Alkylkette mit einem ionisierbaren Ende, das sowohl hydrophobe Umkehrphasen- als auch schwache Anionenaustauscheigenschaften bietet. Diese einzigartige Chemie erzeugt einen Multimode-Trennungsmechanismus für die gleichzeitige Trennung von sauren, basischen und neutralen Molekülen. Die Selektivität ist durch Änderungen der Ionenstärke, des pH-Werts oder des Gehalts an organischen Lösungsmitteln vollständig einstellbar.
Ideale Selektivität für die Trennung von anionischen Molekülen- Multimodaler Retentionsmechanismus: Umkehrphasen, schwacher Anionenaustausch und HILIC-Modus
- Differenzierung von Molekülen mit ähnlicher Hydrophobität, wie z. B. hydrophile organische Säuren
- Selektivität entgegengesetzt zu Umkehrphasensäulen
- Ausgezeichnete Säuleneffizienz und Peak-Symmetrie
- Stabil im pH-Wertbereich von 2,5 bis 7,5
- Erhältlich in Partikelgrößen von 3 und 5 μm mit einem durchschnittlichen Porendurchmesser von 120 Å
Spezifikation
Analysesäule | |
HILIC | |
5800 psi (400 bar) | |
2,5 bis 7,5 | |
Each | |
50 °C | |
Hydrophobe Alkylkette mit ionisierbarem Terminus | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Geschützt | |
Responsibly packaged |
2,1 mm | |
150 mm | |
3 μm | |
120 Å | |
300 m²/g | |
L78 | |
Acclaim | |
Mixed-Mode | |
Umkehrphase, Ionenaustausch, HILIC |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.