Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Orion™ AQUAfast AQ3010 Trübungsmessgerät
Mit diesem zuverlässigen Trübungsmessgerät und seinem Zubehör können Sie schnell eine präzise Trübungsmessung durchführen.
38.99 CHF - 101.51 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | AQUAfast AQ3010 Trübungsmessgerät |
---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12043273
|
Thermo Scientific™
AC3CBR |
Fläschchen-Reinigungsbürsten,5er-Packung |
38.99 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12033273
|
Thermo Scientific™
AC3SIL |
Silikonöl (1 ml-Flasche) und Tuch |
53.57 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12023273
|
Thermo Scientific™
AC3V25 |
25 mm-Fläschchen, 3er-Packung |
101.51 CHF
3 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast AQ3010 Trübungsmessgerät und seinem Zubehör können Sie schnell eine präzise Trübungsmessung durchführen. Ideal für den Einsatz in der Industrie, für Außeneinsätze und im Labor; einfaches, aber leistungsfähiges Trübungsmessgerät mit einer beeindruckend vielseitigen Auswahl an Leistungsmerkmalen. Verwenden Sie die Infrarot-(IR)-LED-Lichtquelle, um ISO7027-Anforderungen zu erfüllen und Trübungsmessungen mit Auto-Ranging-Werten von 0 bis 1000 NTU durchzuführen. Dieses wasserdichte IP67-Messgerät bietet eine lange Batterielebensdauer für durchschnittlich etwa 3000 Tests.
Merkmale:
- Zubehör für AQUAfast AQ3010 Trübungsmessgerät
Spezifikation
AQUAfast AQ3010 Trübungsmessgerät |