Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Orion™ AQUAfast AQ3010 Trübungsmessgerät
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast AQ3010 Trübungsmessgerät und seinem Zubehör können Sie schnell eine präzise Trübungsmessung durchführen.
Marke:  Thermo Scientific™ AC3CBR
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12043273
  • 38.99 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 22-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast AQ3010 Trübungsmessgerät und seinem Zubehör können Sie schnell eine präzise Trübungsmessung durchführen. Ideal für den Einsatz in der Industrie, für Außeneinsätze und im Labor; einfaches, aber leistungsfähiges Trübungsmessgerät mit einer beeindruckend vielseitigen Auswahl an Leistungsmerkmalen. Verwenden Sie die Infrarot-(IR)-LED-Lichtquelle, um ISO7027-Anforderungen zu erfüllen und Trübungsmessungen mit Auto-Ranging-Werten von 0 bis 1000 NTU durchzuführen. Dieses wasserdichte IP67-Messgerät bietet eine lange Batterielebensdauer für durchschnittlich etwa 3000 Tests.
Merkmale:
  • Zubehör für AQUAfast AQ3010 Trübungsmessgerät
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
AQUAfast AQ3010 Trübungsmessgerät
Fläschchen-Reinigungsbürsten,5er-Packung