Learn More
Masterflex™ Zubehör für Masterflex Peristaltikpumpen-Systeme
Verbessern Sie die Pump- und Dispensierfunktionen mit Zubehör für Masterflex Peristaltikpumpensysteme
323.00 CHF - 574.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flüssigkeits-Handhabung |
---|---|
Zur Verwendung mit | Masterflex Antriebe mit DB-25-Anschluss und Fernsteuermöglichkeit |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15497144
|
Masterflex™
07523-95 |
Masterflex Kabelbaugruppe für Fernsteuerung, 25 ft. (7,6 m)-Kabel mit abisolierten Kabelenden, DB25(M)-Anschluss |
323.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12676177
|
Masterflex™
0752397 |
Masterflex Hand-Fernsteuerung, 6 ft. (1,8 m)-Kabel mit DB-25-Anschluss |
574.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Verbessern Sie die Pump- und Dispensierfunktionen mit Zubehör für Masterflex™ Peristaltikpumpen-Systeme
Zubehör für Masterflex Peristaltikpumpen-SystemeCompliance
ISO 9002-registriert
Warranty
1 Jahr
Spezifikation
Flüssigkeits-Handhabung | |
Masterflex Antriebe mit DB-25-Anschluss und Fernsteuermöglichkeit |