Learn More
Masterflex™ Zubehör für Masterflex Peristaltikpumpen-Systeme
Verbessern Sie die Pump- und Dispensierfunktionen mit Zubehör für Masterflex Peristaltikpumpensysteme
Marke: Masterflex™ 0752397
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Verbessern Sie die Pump- und Dispensierfunktionen mit Zubehör für Masterflex™ Peristaltikpumpen-Systeme
- Zubehör für Masterflex™ Peristaltikpumpen-Systeme
Compliance
ISO 9002-registriert
Serviceleistungen
1 Jahr
Spezifikation
ISO 9002 | |
Start/Stopp | |
Flüssigkeits-Handhabung | |
Masterflex Hand-Fernsteuerung, 6 ft. (1,8 m)-Kabel mit DB-25-Anschluss | |
1 | |
Nein | |
1.15 lbs. |
Weiß | |
Depends on pump head, tubing size, and drive rpm | |
Masterflex Antriebe mit DB-25-Anschluss und Fernsteuermöglichkeit | |
Kunststoff | |
Nein | |
Masterflex L/S Schläuche, alle Formulierungen | |
521,63 g |