Learn More
Masterflex™ Zubehör für Masterflex Peristaltikpumpen-Systeme
Verbessern Sie die Pump- und Dispensierfunktionen mit Zubehör für Masterflex Peristaltikpumpensysteme
Marke: Masterflex™ 07523-95
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Verbessern Sie die Pump- und Dispensierfunktionen mit Zubehör für Masterflex™ Peristaltikpumpen-Systeme
- Zubehör für Masterflex™ Peristaltikpumpen-Systeme
Compliance
ISO 9002-registriert
Serviceleistungen
1 Jahr
Spezifikation
ISO 9002, CE | |
Remote-I/O | |
Flüssigkeits-Handhabung | |
Analog | |
7,6 m | |
571,53 g |
Grau | |
Masterflex Antriebe mit DB-25-Anschluss und Fernsteuermöglichkeit | |
Masterflex Kabelbaugruppe für Fernsteuerung, 25 ft. (7,6 m)-Kabel mit abisolierten Kabelenden, DB25(M)-Anschluss | |
25 ft | |
1.26 lbs. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Zubehör für Masterflex Peristaltikpumpen-Systeme > Zubehör für Peristaltikpumpen-Systeme; umfasst: Masterflex Kabelbaugruppe für Fernsteuerung, 25 ft. (7,6 m)-Kabel mit abisolierten Kabelenden, DB25(M)-Anschluss
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur