Learn More
Thermo Scientific™ ABgene™ unbeschriftete und alphanumerische Lagerungsröhrchen
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ ABgene unbeschriftete und alphanumerische Lagerungsröhrchen ermöglichen die sichere Probenlagerung bei gleichzeitiger Option, auf einzelne Proben zuzugreifen, sie zu verschließen und zu entnehmen.
Marke:  Thermo Scientific™ AB-0672
113.89 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11929405
  • 163.00 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ ABgene unbeschriftete und alphanumerische Lagerungsröhrchen ermöglichen die sichere Probenlagerung bei gleichzeitiger Option, auf einzelne Proben zuzugreifen, sie zu verschließen und zu entnehmen.
  • Auswahl und Neuplatzierung ausgewählter einzelner Proben, wodurch die Notwendigkeit entfällt, eine ganze Lagerungsplatte auftauen zu müssen, um an nur einige wenige benötigte Proben zu gelangen
  • Aus 100 % reinem Polypropylen mit medizinischem Gütegrad gefertigt – jede Charge ist auf Dichtheit geprüft, um die Integrität und Sicherheit von Proben zu gewährleisten
  • Erhältlich in unbeschrifteter Ausführung oder mit alphanumerischen Markierungen, die in den Boden jedes Röhrchens geprägt sind, um die Identifikation von Proben zu erleichtern
  • Große Vielfalt an Röhrchenvolumen und Verschlussmöglichkeiten verfügbar, sowohl in loser als auch in gestapelter V-Well-Ausführung für eine verbesserte Probenrückgewinnung
  • Rack-Design mit offenem Boden zur Beschleunigung von Einfrier- und Auftauvorgängen
  • Breiter Temperaturbereich von -180 °C bis 120 °C
Verbessertes Design für Lagerungsracks
  • Im Gegensatz zu traditionellen Lagerungsröhrchen bzw. -blöcken sind unbeschriftete und alphanumerische Lagerungsröhrchen erhältlich in speziell entwickelten, stapelbaren Racks für 96 Röhrchen mit Mikrotiterplattenformat für den Zugriff und die Entnahme einzelner Proben
  • Das Rack-Design umfasst Deckel mit Referenzgitter-Kennung zur leichteren Identifikation der Röhrchenposition
Empfohlen für:
Entnahme einzelner Proben, Probenversand, Lagerung von DNA, Verbindungen und anderen Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Unbeschriftet, Großpackung
Polypropylen (medizinische Qualität)
V-Boden
1.2 ml
Großpackung, 1000 Röhrchen/Karton
Nicht steril
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ABgene™ unbeschriftete und alphanumerische Lagerungsröhrchen >