Learn More
Nitritex™ x30 Disposable Lab Coat sz XXL
Der BioClean-D™ Einweg-Laborkittel bietet ausgezeichneten Komfort und Schutz. Das Produkt wurde sorgfältig entwickelt und aus antistatischem CleanTough™ Material gefertigt, das besonders langlebig und fusselarm ist. Das Kleidungsstück verfügt über Druckknöpfe, offene Bündchen, drei Taschen und einen Belüftungsschlitz hinten
Marke: Nitritex™ BDLC-2XL
158.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit Kragen, offenen Bündchen und Belüftungsschlitz hinten, ISO-Klasse 4, Reinraum-kompatibel, eine Brust- und 2 Hüfttaschen, Druckknopfverschluss vorne, weiß2, XL BioClean-D
Spezifikation
Controlled Environments Lab Coat | |
Weiß | |
Unsteril | |
Ein Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; ein Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel; 30 Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (30 Stück) | |
Class 10 (ISO 4) |
Größe 2X | |
Single-use | |
Entspricht der Kategorie 3 – Komplexe Ausführung Persönliche Schutzausrüstung PSA-Richtlinie 89/686/EWG | |
110 cm |
Videos
-
Nitritex Bioclean-D