Learn More
Fisherbrand™ Kit von 9 mm Fläschchen mit Kurzgewinde, Klarglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Naturkautschuk/PTFE-Septum
Enthält 100 Fläschchen und 100 Kappen mit vormontierten Septen.
27.70 CHF - 37.30 CHF
Spezifikation
Material (Auskleidung) Naturkautschuk/TEF
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 11.6 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 1.85 ml
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Marking Spot Verschlussfarbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Marking Spot Verschlussfarbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
12961251
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 24 1049
Nein Blau
27.70 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12970861
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11 14 1464
Nein Grün Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12970901
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11 24 1929
Ja Blau Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12941251
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 24 1140
Nein Transparent
35.10 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • ND9
  • 9mm
  • Glas
  • Klar
  • Beschriftungsfeld
  • 1.5 ml
  • Schraubverschluss
  • Mittelloch (6 mm)
  • Polypropylen
  • Nat.Gummi/TEF
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Spezifikation
Naturkautschuk/TEF
11.6 mm
1.85 ml
Polypropylen
32 mm
Durchsichtig
Glas
100
Schraubverschluss
9-425
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kit von 9 mm Fläschchen mit Kurzgewinde, Klarglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Naturkautschuk/PTFE-Septum