Learn More
Fisherbrand™ Kit von 9 mm Fläschchen mit Kurzgewinde, Klarglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Naturkautschuk/PTFE-Septum
24.16 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- ND9
- 9mm
- Glas
- Klar
- Beschriftungsfeld
- 1.5 ml
- Schraubverschluss
- Mittelloch (6 mm)
- Polypropylen
- Nat.Gummi/TEF
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Blau | |
Durchsichtig | |
Glas | |
100 | |
Schraubverschluss | |
9-425 |
Naturkautschuk/TEF | |
11.6 mm | |
1.85 ml | |
Polypropylen | |
32 mm | |
Nein |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kit von 9 mm Fläschchen mit Kurzgewinde, Klarglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Naturkautschuk/PTFE-Septum > 1.0 mm Dicke ,60° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur