Learn More
Fisherbrand™ 9 mm, PP-Kurzgewindedichtung, verklebt, Mittelloch, angebrachtes Septum
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
561.00 CHF - 1160.00 CHF
Spezifikation
Material (Auskleidung) Silikon/PTFE
Durchmesser (metrisch) Öffnung 6 mm
Außendurchmesser (metrisch) 9 mm
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC, HPLC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11767567
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
09 04 1220
Rot, Weiß, Schwarz
561.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11707587
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
09 04 1533
Weiß, Blau
591.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11777567
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
09 04 1534
Weiß, Blau
1160.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kein Durchdrücken des Septums
  • Bessere Dichtungseigenschaften
  • Verbesserte Kompatibilität mit Autosamplern
  • Flexibilität bei der Auswahl des besten Septums für Geräte und Anwendungen
  • Optimierte Ergonomie, feine Textur und gleichmäßig verteilte Riffelung für optimale Handhabung
  • Mit nur einer Umdrehung mühelos zu verschließen und zu öffnen
  • Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
  • Profil entsprechend einem Bördelrand oder Schnappringverschluss, kompatibel mit Roboter-Autosamplern
Spezifikation
Spezifikation
Silikon/PTFE
9 mm
GC, HPLC
1,3 mm
6 mm
Polypropylen
100
Schraube
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 9 mm, PP-Kurzgewindedichtung, verklebt, Mittelloch, angebrachtes Septum