Learn More
Fisherbrand™ 9 mm, PP-Kurzgewindedichtung, verklebt, Mittelloch, angebrachtes Septum
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Marke:  Fisherbrand™ 09 04 1533
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11707587
  • 578.00 CHF / 1000 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kein Durchdrücken des Septums
  • Bessere Dichtungseigenschaften
  • Verbesserte Kompatibilität mit Autosamplern
  • Flexibilität bei der Auswahl des besten Septums für Geräte und Anwendungen
  • Optimierte Ergonomie, feine Textur und gleichmäßig verteilte Riffelung für optimale Handhabung
  • Mit nur einer Umdrehung mühelos zu verschließen und zu öffnen
  • Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
  • Profil entsprechend einem Bördelrand oder Schnappringverschluss, kompatibel mit Roboter-Autosamplern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silikon/PTFE
Weiß, Blau
Polypropylen
100
Schraube
6 mm
9 mm
GC, HPLC
1,3 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 9 mm, PP-Kurzgewindedichtung, verklebt, Mittelloch, angebrachtes Septum > Silikon/PTFE beige/weiß ,1.3 mm Dicke ,45° Shore A