Learn More
Fisherbrand™ 9 mm Schnappringdichtung aus PE für 8 mm Bördelfläschchen, durchsichtig, Mittelloch, angebrachtes Septum
Aluminium-Bördeldichtungen mit vormontierten Septen
267.24 CHF - 442.68 CHF
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Öffnung | 4 mm |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 9 mm |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, HPLC |
Menge | 100 |
Produktcode | Marke | Material (Auskleidung) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Auskleidung) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11804830
|
Fisherbrand™
09 15 0753 |
Naturkautschuk/TEF | Rot-Orange, Durchsichtig | N/A | ||||||
11814830
|
Fisherbrand™
09 15 0756 |
Silikon/PTFE | Rot, Weiß, Durchsichtig | N/A | ||||||
Beschreibung
- Die Kappen sind einfach anzubringen und zu entfernen
- Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
- Bei Snap-It-Kappen sind keine Bördelwerkzeuge oder Decapper erforderlich
- Kappen aus Polyethylen sind chemisch inert und eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen
- Bietet eine sichere, undurchlässige Versiegelung
Spezifikation
4 mm | |
Polypropylen | |
100 | |
Schnappverschluss |
9 mm | |
GC, HPLC | |
1,3 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 9 mm Schnappringdichtung aus PE für 8 mm Bördelfläschchen, durchsichtig, Mittelloch, angebrachtes Septum