Learn More
Fisherbrand™ 9 mm Schnappringdichtung aus PE für 8 mm Bördelfläschchen, durchsichtig, Mittelloch, angebrachtes Septum
Aluminium-Bördeldichtungen mit vormontierten Septen
Marke:  Fisherbrand™ 09 15 0753
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11804830
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Kappen sind einfach anzubringen und zu entfernen
  • Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
  • Bei Snap-It-Kappen sind keine Bördelwerkzeuge oder Decapper erforderlich
  • Kappen aus Polyethylen sind chemisch inert und eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen
  • Bietet eine sichere, undurchlässige Versiegelung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Naturkautschuk/TEF
Rot-Orange, Durchsichtig
Polypropylen
100
Schnappverschluss
4 mm
9 mm
GC, HPLC
1,3 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 9 mm Schnappringdichtung aus PE für 8 mm Bördelfläschchen, durchsichtig, Mittelloch, angebrachtes Septum > NAT.Rubber/TEF rot-orange/transp .,1.3 mm Dicke ,60° Shore A