Learn More
uvex 9770 Pheos ES Unventilated Safety Helmets
Lightweight, unventilated helmets in a sporty design ideal for use in the electrician sector with low voltage systems. Features a shortened shield with a conventional interior for easy adjustment.
Marke: uvex 9770021
9.59 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Leichter, unbelüfteter Helm in sportlichem Design
- Vollständig geschlossen, zur Verwendung durch Elektriker bei der Arbeit an Niederspannungssystemen
- Mit Adaptersystem für Visiere, Helmeinlagen und Helmlampen
- Konventionelle Innenseite für einfache Einstellung
- Verkürzter Schirm
Spezifikation
EN 397:2012, EN 50365:2002 | |
Hard Hats | |
Adaptersystem für uvex™ Visiere, Helmeinlagen und Helmlampen | |
9770 Pheos ES | |
52 bis 61 cm | |
Unbelüftet |
Weiß | |
Niederspannungssysteme | |
HDPE | |
Elektrisch isolierender Helm | |
52 bis 61 cm | |
Front Brim |