Learn More
uvex 9770 Pheos ES Unventilated Safety Helmets
Lightweight, unventilated helmets in a sporty design ideal for use in the electrician sector with low voltage systems. Features a shortened shield with a conventional interior for easy adjustment.
14.80 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 397:2012, EN 50365:2002 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Hard Hats |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Niederspannungssysteme |
Enthält | Adaptersystem für uvex™ Visiere, Helmeinlagen und Helmlampen |
Material | HDPE |
Beschreibung
- Lightweight, unventilated helmet in a sporty design
- Completely closed for use in the electrician sector with low voltage systems
- Includes an adapter system for visors, helmet caps, and helmet lamps
- Conventional interior for easy adjustment
- Shortened shield
Spezifikation
EN 397:2012, EN 50365:2002 | |
Niederspannungssysteme | |
HDPE | |
Elektrisch isolierender Helm | |
52 bis 61 cm | |
Front Brim |
Hard Hats | |
Adaptersystem für uvex™ Visiere, Helmeinlagen und Helmlampen | |
9770 Pheos ES | |
52 to 61 cm | |
Unbelüftet |