Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates 96-well, 150 μL - PCR Plates
GREENER_CHOICE
Eppendorf's twin.tec™ PCR Plates feature a polycarbonate frame and thin-walled polypropylene wells ensuring optimal heat transfer and high rigidity. Raised well rims enable an effective seal, minimizing the risk of cross-contamination and contributing to consistently reliable results.
87.00 CHF - 198.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen, Polycarbonat
Volumen (metrisch) Well 150 μl
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Produkttyp Farbe Ausführung des Rahmens Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Farbe Ausführung des Rahmens Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10492868
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030129300
Mikrobiologische PCR-Platten Farblos Stehrand 10 x einzeln in Blisterpackung verpackt
105.42 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10401728
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030129318
Mikrobiologische PCR-Platten Blau Stehrand 10 x einzeln in Blisterpackung verpackt 103.00 CHF
10 Stück
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10619779
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030133307
PCR-Platten mit flachem Design Farblos Ohne Rand 20 Platten (5 Beutel x 4 Platten)
111.44 CHF
20 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10136287
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030133331
PCR-Platten mit flachem Design Blau Ohne Rand 20 Platten (5 Beutel x 4 Platten)
110.00 CHF
20 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15655367
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030129601
Forensische PCR-Platten mit DNA-Gütegrad Farblos Stehrand 10 x einzeln in Blisterpackung verpackt
87.00 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10309357
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030133358
Teilbare PCR-Platten Farblos Ohne Rand, teilbar 20 Platten (5 Beutel x 4 Platten)
198.00 CHF
20 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10679969
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030133382
Teilbare PCR-Platten Blau Ohne Rand, teilbar 20 Platten (5 Beutel x 4 Platten)
198.00 CHF
20 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • One-piece design: combining a polycarbonate frame and polypropylene wells for optimum performance.
  • Extremely thin-walled polypropylene wells guarantee optimum heat transfer to the sample.
  • Exceptionally solid and torque-resistant polycarbonate frame.
  • Improved well-to-well tolerance.
  • Cut-away corner and alphanumeric grid-referencing.
  • Raised well rims for effective sealing, also reduces risk of cross-contamination.
Certifications
Certified DNA-, DNase-, RNase-, and PCR-inhibitor-free.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
150 μl
Unsteril
Polypropylen, Polycarbonat
96
Farblos