Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates 96-well, 150 μL - PCR Plates
Eppendorf's twin.tec™ PCR Plates feature a polycarbonate frame and thin-walled polypropylene wells ensuring optimal heat transfer and high rigidity. Raised well rims enable an effective seal, minimizing the risk of cross-contamination and contributing to consistently reliable results.
Marke: Eppendorf™ 0030133307
104.00 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Passend für noch mehr Thermocycler
- OptiTrack™ Matrix für eine schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler
- Erhältlich mit normalen (250 μl) oder flachen (150 μl) Wells
- Ideal auch für quantitative Echtzeit-PCR
Certifications
Certified DNA-, DNase-, RNase-, and PCR-inhibitor-free.
Spezifikation
Kein Barcode | |
Standard | |
Autoklavierbar | |
Farblos | |
Ohne Rand | |
150 μl | |
Unsteril | |
2250 x g | |
PCR-frei | |
Farblos |
Frei von Human-DNA, DNase und RNase | |
8 x 12 | |
20 Platten (5 Beutel x 4 Platten) | |
PCR-Platten mit flachem Design | |
Polypropylen, Polycarbonat | |
96 | |
Ideal für extreme Anwendungen wie Mehrfach-Heißversiegelung. | |
Niedriges Profil | |
20 Pk. |