Learn More
Thermo Scientific™ Dichtungsmatten für 96 Wells
GREENER_CHOICE
Runde oder quadratische Kappenmatten zum Verschließen von 96 Well-Aufbewahrungsplatten, erhältlich in autoklavierbaren und durchstechbaren Formaten.
181.00 CHF - 284.00 CHF
Spezifikation
Farbe natürlich
Solvent Or Alcohol Resistant Ja
Beschreibung CapMat for 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
Zertifizierung/Konformität Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant
Material TPE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Temperaturbereich (metrisch) Wellform Fit for Purpose Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Temperaturbereich (metrisch) Wellform Fit for Purpose Preis Menge & Verfügbarkeit  
10354033
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
AB-0674
-20 °C° bis +130 °C° Rund PCR-fähig
284.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10293223
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
AB-0566
-20 °C bis +55 °C Rund PCR-fähig
181.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10213073
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
AB-0675
-20 °C° bis +130 °C° Quadratisch PCR-fähig
183.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10722684
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
AB-0566/SP
-20°bis +120 °C Rund PCR-fähig
194.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Runde oder quadratische Kappenmatten zum Verschließen von 96-Well-Aufbewahrungsplatten, erhältlich in autoklavierbaren und durchstechbaren Formaten.
Thermo Scientific 96-Well-Dichtungsmatten sind für 96-Well-Lagerungsplatten konzipiert und in durchstechbaren oder autoklavierbaren Formaten erhältlich. Die runden oder quadratischen Matten sind aus thermoplastischem Elastomer gefertigt und für langfristige Lagerung geeignet.
Besondere Eigenschaften
  • Runde oder quadratische Matten zum Verschließen von 96-Well-Lagerungsplatten
  • Alphanumerische Gitterreferenzierung
  • Geformt aus einem firmeneigenen thermoplastischen Elastomer für ein flexibles Design
  • Geeignet für langfristige Lagerung
  • In durchstechbaren oder autoklavierbaren Formaten erhältlich
    Durchstechbare Version:
  • Lösungsmittelbeständig (einschließlich DMSO, Ethanol und Isopropanol)
  • Geeignet für UV- und Gammabestrahlung
  • Erfordert 6N für Durchstechen
  • Temperaturbereich: −20 °C bis +55 °C
Autoklavierbare Version:
  • Geeignet für UV- und Gammabestrahlung
  • Temperaturbereich: −20 °C bis +130 °C
Gefährlich: Nein
Lagerbedingungen: Umgebungstemperatur
Spezifikation
Spezifikation
natürlich
CapMat for 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
TPE
96
10
96-well
Abgene™
Ja
Ja
Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant
Reinraum
50
Zum Versiegeln von 96-Well Aufbewahrungsplatten sowie für die langfristige Lagerung
Dichtungsmatte
Keine
PCR-fähig
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Dichtungsmatten für 96 Wells