Learn More
Eppendorf™ 96-Well LoBind Deepwell Platten Protein
Verwenden Sie diese Platten für Proteomik oder in anderen Bereichen der Proteinforschung, in denen die Proteinkonzentrationen oft sehr klein sind und die Probenrückgewinnung ausschlaggebend für die Assay-Ergebnisse ist. Eppendorf™ LoBind Deepwell-Protein-Platten gewinnen mehr Protein für Nachfolgereaktionen zurück und Enzyme bleiben aktiv.
413.65 CHF - 880.00 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Anzahl Wells | 96 |
DNase-frei | Yes |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) Well | Farbe | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) Well | Farbe | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10664473
|
Eppendorf™
0030504100 |
500 μl | White | 40 Platten (5 Beutel x 8 Platten) |
880.00 CHF
40 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10115602
|
Eppendorf™
0030504216 |
1000 μl | Farblos | 20 Platten (5 Beutel x 4 Platten) |
413.65 CHF
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- LoBind Material garantiert maximale Proben-Rückgewinnung für verbesserte Assay-Ergebnisse
- Ohne Oberflächenbeschichtung (z. B. Silikon), um das Risiko einer Beeinflussung der Probe zu minimieren
- Chargen-zertifizierter Reinheitsgrad PCR-clean: frei von humaner DNA, DNAase, RNase und PCR-Hemmern.
- Erhältlich im Röhrchen-, Mikroplatten- und Deepwell-Platten-Format für einfaches Skalieren
- Einzigartige OptiTrack™ Matrix: 30 % schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler
- RecoverMax™ Well-Design: Optimierte Well-Geometrie für minimales Rest-/Totvolumen und ausgezeichnete Mischeigenschaften
- Erhöhte Well-Ränder und eine glatte Oberfläche garantieren eine zuverlässige Abdichtung der Platten
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
96 | |
Yes |