Learn More
Eppendorf™ 96-Well LoBind Deepwell Platten Protein
Verwenden Sie diese Platten für Proteomik oder in anderen Bereichen der Proteinforschung, in denen die Proteinkonzentrationen oft sehr klein sind und die Probenrückgewinnung ausschlaggebend für die Assay-Ergebnisse ist. Eppendorf™ LoBind Deepwell-Protein-Platten gewinnen mehr Protein für Nachfolgereaktionen zurück und Enzyme bleiben aktiv.
Marke: Eppendorf™ 0030504216
384.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21693" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Diese Polypropylen-Platten verfügen über ein neues Well-Design zusammen mit einem ausgeklügelten Farbkodierungssystem für eine leichtere Ablesbarkeit und Orientierung.
- Gemäß allen geltenden SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 und EN 13485-Richtlinien
- Recovermax – konkav gewölbter Rundboden der Wells mit geglätteten Kanten
- Optitrack – farbig gerahmte Platten mit alphanumerischer Beschriftung
- Hohe chemische Beständigkeit
- G-safe – höchste Zentrifugationsstabilität
- LoBind – frei von Oberflächenbeschichtungen wie Silikon
- Frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern (PCR*-rein)
- LoBind Protein – minimaler Proteinverlust (weniger als 3 % BSA 1 μg/ml)
- LoBind DNA – weniger als 1 % Verlust von DNA/RNA bei niedrigen Konzentrationen und extremen Bedingungen (hohe Salzkonzentration, kurze DNA-Fragmente)
- Autoklavierbar
- Wahlweise mit Barcode erhältlich
Spezifikation
Ja | |
Quantitative Proteinanalyse | |
20 Platten (5 Beutel x 4 Platten) | |
Polycarbonat | |
96 | |
Ja | |
121 °C | |
Deepwell-Platten, 96 Wells |
Standard | |
8 x 12 | |
Farblos | |
1000 μl | |
Konischer Boden (V-Well) | |
Für PCR-Techniken | |
20 Pk. | |
20 Pk. |