Learn More
Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-Well-Plattenkits mit Dichtungsmatten
Sparen Sie Zeit und minimieren Sie das Risiko einer Kreuzkontamination mit den praktischen 96-Well-Mikrotiterplattenkits, vorverpackt mit Glas oder PTFE-Fläschchen.
91.25 CHF - 510.00 CHF
Spezifikation
Format Standard
Array 8 x 12
Produktlinie Webseal
Produkttyp Einbausatz für Glasplatten mit 96-Positionen-Matte
Anzahl Wells 96
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Gesamtvolumen (metrisch) Well Profil Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gesamtvolumen (metrisch) Well Profil Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
15132769
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60180-K100
500 μl Konus Fläschchen: 60180-V100; Matte: 60180-M151
447.00 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15142769
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60180-K101
700 μl Konus Fläschchen: 60180-V101; Matte: 60180-M151
396.00 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15152769
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60180-K103
700 μl Rund Vial, Mat, Cutting Tool Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15162769
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60180-K104
1100 μl Rund Fläschchen: 60180-V104; Matte: 60180-M153
381.00 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15182769
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60180-K106
1500 μl Rund Fläschchen: 60180-V106; Matte: 60180-M153
438.00 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15192769
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60180-K107
1000 μl Eingeschnürt Fläschchen: 60180-V107; Matte: 60180-M111
95.70 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15112779
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60180-K109
1000 μl Eingeschnürt Fläschchen: 60180-V107; Matte: 60180-M157 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Sparen Sie Zeit und minimieren Sie das Risiko einer Kreuzkontamination mithilfe der Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-Well-Mikrotiterplattenkits mit Dichtungsmatten. Die gebrauchsfertigen Kits sind mit allen für 96 Wells konfigurierten Autosamplern kompatibel und bieten eine umfassende Auswahl an 96-Well-Mikrotiterplatten, vorab eingesetzte Glas- oder PTFE-Fläschchen sowie Dichtungsmatten aus Silikon oder PTFE.
  • Einige dieser praktischen Mikrotiterplattenkits mit werkseitig eingesetzten Glas- oder PTFE-Fläschchen und Dichtungsmatten mit 96 Positionen sind auch mit Schneidwerkzeug erhältlich
  • Matten versiegeln die Proben für die Lagerung
  • Die Glaseinsätze der Platten sorgen für eine höhere Reaktionsträgheit im Vergleich zu reinen PP-Platten
  • Ein einzigartiges Schneidwerkzeug ermöglicht die Entnahme einzelner Proben ohne Entfernen der Dichtung, wodurch Kreuzkontaminationen verhindert werden
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Webseal
96
8 x 12
Einbausatz für Glasplatten mit 96-Positionen-Matte
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-Well-Plattenkits mit Dichtungsmatten