Learn More
Thermo Scientific™ WebSeal Plate+ 96-Well glasbeschichtete Mikrotiterplatten
Diese 96-Well glasbeschichteten Polypropylen-Mikrotiterplatten kommen in der chemischen Beständigkeit der von Glas nahe und bieten zudem die Vorteile von Polypropylen.
434.00 CHF - 630.00 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Produktlinie | Webseal |
Produkttyp | Glass Coated Microplate |
Anzahl Wells | 96 |
Produktcode | Marke | Wellform | Gesamtvolumen (metrisch) Well | Material | Anzahl Wells | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wellform | Gesamtvolumen (metrisch) Well | Material | Anzahl Wells | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15192749
|
Thermo Scientific™
60180-P300 |
Runder Boden (U-Well) | 300 μl | Glasbeschichtetes Polypropylen, Glass-coated Polypropylene | 96 | N/A | ||||||
15112759
|
Thermo Scientific™
60180-P302 |
Konischer Boden (V-Well) | 220 μl | Glasbeschichtetes Polypropylen | 96 | N/A | ||||||
15132759
|
Thermo Scientific™
60180-P304 |
Flacher Boden (F-Well) | 370 μl | Glasbeschichtetes Polypropylen | 96 | N/A | ||||||
15152759
|
Thermo Scientific™
60180-P306 |
Runder Boden (U-Well) | 1,2 ml | Glasbeschichtetes Polypropylen, Glass-coated Polypropylene | 96 | N/A | ||||||
15162759
|
Thermo Scientific™
60180-P308 |
Konischer Boden (V-Well) | 2,4 ml | Glasbeschichtetes Polypropylen | 96 | N/A | ||||||
Beschreibung
Eine praktische, kostengünstige Option zur Beseitigung extrahierbarer Hintergrundkontaminanten bei der Probenmessung von Mikrotiterplatten. Thermo Scientific™ WebSeal Plate+ 96-Well glasbeschichtete Mikrotiterplatten kommen in der Beständigkeit gegen Lösungsmittelextraktion der von Glas nahe und bieten zudem die Handhabungsvorteile von Polypropylen. Sie sind auch die ideale Wahl für Anwendungen, bei denen Standard-Mikrotiterplatten aus Kunststoff ungeeignet sind, und zudem werden keine Glaseinsätze mit begrenztem Volumen benötigt.
Chemische Beständigkeit ähnlich der von Glas kombiniert mit Anwenderfreundlichkeit von Kunststoff- Leichte, präzisionsgeformte Polypropylen-Mikrotiterplatte mit einer 200 nm dicken Schicht Siliziumdioxid
- Chemisch und thermisch beständig, Toleranz gegenüber Temperaturen von -80 °C bis +80 °C
- Stellfläche entspricht SBS- und ANSI-Standardvorgaben
- Formate mit flachen und tiefen Wells
- Wells mit U- und V-förmigem Boden sorgen für optimale Rückgewinnung der Proben
Spezifikation
Standard | |
Webseal | |
96 | |
10/Pckg. |
8 x 12 | |
Glass Coated Microplate | |
10 |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.