Learn More
Thermo Scientific™ WebSeal Plate+ 96-Well glasbeschichtete Mikrotiterplatten
Diese 96-Well glasbeschichteten Polypropylen-Mikrotiterplatten kommen in der chemischen Beständigkeit der von Glas nahe und bieten zudem die Vorteile von Polypropylen.
Marke:  Thermo Scientific™ 60180-P304
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15132759
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Eine praktische, kostengünstige Option zur Beseitigung extrahierbarer Hintergrundkontaminanten bei der Probenmessung von Mikrotiterplatten. Thermo Scientific™ WebSeal Plate+ 96-Well glasbeschichtete Mikrotiterplatten kommen in der Beständigkeit gegen Lösungsmittelextraktion der von Glas nahe und bieten zudem die Handhabungsvorteile von Polypropylen. Sie sind auch die ideale Wahl für Anwendungen, bei denen Standard-Mikrotiterplatten aus Kunststoff ungeeignet sind, und zudem werden keine Glaseinsätze mit begrenztem Volumen benötigt.
Chemische Beständigkeit ähnlich der von Glas kombiniert mit Anwenderfreundlichkeit von Kunststoff
  • Leichte, präzisionsgeformte Polypropylen-Mikrotiterplatte mit einer 200 nm dicken Schicht Siliziumdioxid
  • Chemisch und thermisch beständig, Toleranz gegenüber Temperaturen von -80 °C bis +80 °C
Breite Kompatibilität mit Geräten
  • Stellfläche entspricht SBS- und ANSI-Standardvorgaben
Passende Well-Formate für jede Anwendung
  • Formate mit flachen und tiefen Wells
  • Wells mit U- und V-förmigem Boden sorgen für optimale Rückgewinnung der Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
10 Pk.
Glass Coated Microplate
96
370 μl
10
14.6 mm
8 x 12
Webseal
Glasbeschichtetes Polypropylen
300 μl
Flacher Boden (F-Well)
10/Pckg.
7 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ WebSeal Plate+ 96-Well glasbeschichtete Mikrotiterplatten > 300μl Probenvolumen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.