Learn More
Thermo Scientific™ Microtiter™ 96-Well Mikrotiterplatten
Verwenden Sie diese 96-Well-Mikrotiterplatten für Mikrovolumen-Anwendungen wie z. B. Speicherung, Probe- oder Reagenzübertragung, serielle Verdünnung, Hämagglutination, Bluttypisierung und Komplementfixierung.
115.00 CHF - 310.11 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Farbe | Transparent |
Produkttyp | Mikrotiterplatte |
Anzahl Wells | 96 |
Produktcode | Marke | Material | Wellform | Volumen (metrisch) Well | Deckel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Wellform | Volumen (metrisch) Well | Deckel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10222275
|
Thermo Scientific™
2101 |
Vinyl | Runder Boden (U-Well) | 400 μl | Ohne Deckel | N/A | ||||||
10558295
![]() |
Thermo Scientific™
2205 |
Polystyrol | Runder Boden (U-Well) | 400 μl | Ohne Deckel |
160.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10324165
|
Thermo Scientific™
2401 |
Vinyl | Runder Boden (U-Well) | 400 μl | Mit Deckel | N/A | ||||||
10437305
|
Thermo Scientific™
2605 |
Polystyrol | Konischer Boden (V-Well) | 280 μl | Ohne Deckel |
115.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10567145
|
Thermo Scientific™
2801 |
Vinyl | Flacher Boden (F-Well) | 330 μl | Ohne Deckel | N/A | ||||||
10519465
|
Thermo Scientific™
9205 |
Polystyrol | C | 330 μl | Ohne Deckel |
144.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ 96-Well Microtiter Mikrotiterplatten eignen sich ideal für Mikrovolumenapplikationen, wie z. B. Lagerung, Proben- oder Reagenzienübertragung, serielle Verdünnung, Hämagglutination, Bluttypisierung und Komplementfixierung
- Für Screenings mit hohem Durchsatz und für Forschungsanwendungen
- Transparente Platten für Kolorimetrieanwendungen
- Standardgröße, 128 × 86 mm
- Erhältlich als quadratische Wells sowohl in Polystyrol- als auch Vinyl-Ausführung
- Mikrotiterplatten aus Vinyl zur Komplementfixierung, Agglutination und Bluttypisierung
- Mikrotiterplatten aus Styrol zur Komplementfixierung, Agglutination, mikrobiologischen Analytik und Bluttypisierung
Bestellinformationen:
Mikrotiterplatten aus Polystyrol sind in 50 Einheiten/Packung erhältlich. Mikrotiterplatten aus Vinyl sind in 25 oder 100 Einheiten/Packung erhältlich (je nach Produkt).
Spezifikation
Standard | |
Transparent | |
96 |
8 x 12 | |
Mikrotiterplatte | |
Unbehandelt |