Learn More
Thermo Scientific™ Microtiter™ 96-Well Mikrotiterplatten
Verwenden Sie diese 96-Well-Mikrotiterplatten für Mikrovolumen-Anwendungen wie z. B. Speicherung, Probe- oder Reagenzübertragung, serielle Verdünnung, Hämagglutination, Bluttypisierung und Komplementfixierung.
Marke: Thermo Scientific™ 2205
123.49 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ 96-Well-Mikrotiterplatten eignen sich ideal für Mikrovolumenapplikationen, wie z. B. Lagerung, Proben- oder Reagenztransfer, serielle Verdünnung, Hämagglutination, Bluttypisierung und Komplementfixierung
Merkmale:
- Einsatz für Hochdurchsatz-Screening und Forschung
- Transparente Platten für Kolorimetrieanwendungen
- Standardgröße, 128 × 86 mm
- Erhältlich als quadratische Wells sowohl in Polystyrol- als auch Vinyl-Ausführung
- Microtiter Mikrotiterplatten aus Vinyl zur Komplementfixierung, Agglutination und Bluttypisierung
- Microtiter Mikrotiterplatten aus Styrol zur Komplementfixierung, Agglutination, mikrobiologischen Analytik und Bluttypisierung
Bestellinformationen:
Mikrotiterplatten aus Polystyrol sind in 50 Einheiten/Packung erhältlich. Mikrotiterplatten aus Vinyl sind in 25 oder 100 Einheiten/Packung erhältlich (je nach Produkt).
Spezifikation
Hydrophob | |
Ohne Deckel | |
50 Kartons, 10 Packungen | |
Transparent | |
Polystyrol | |
96 | |
Unbehandelt | |
50 | |
50 St./Packung |
Standard | |
8 x 12 | |
Microtiter™ | |
Mikrotiterplatte | |
400 μl | |
Unsteril | |
U | |
10 | |
U96 |