Learn More
Fisherbrand™ 96-Well-PCR-Platten mit Rand, niedriges Profil
Passend für die meisten Thermocycler
121.00 CHF - 136.00 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Produkttyp | PCR-Mikrotiterplatte |
Ausführung des Rahmens | Stehrand |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12194112
|
Fisherbrand™
14230241 |
Gelb |
121.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 18-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12184112
|
Fisherbrand™
14230240 |
Grün |
123.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12164112
|
Fisherbrand™
14230238 |
Rot |
132.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 27-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12154112
|
Fisherbrand™
14230237 |
Naturfarben |
127.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
12174112
|
Fisherbrand™
14230239 |
Blau |
136.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 18-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Passend für die meisten Thermocycler
- Reines Polypropylen
- Proben sind aufgrund des durchsichtigen Bodens der Wells sichtbar
- Stapelbar
- Erhabener Rand
- Versiegelbar mit Klebefolie, Heißversiegelung und Deckelstreifen
- Maximales Volumen von 200 μl bei Verwendung von Klebe- und Heißsiegelverbindungen
- Abgeschnittene Ecken und alphanumerisches Gitter
- SBS (Society for Biomolecular Screening)-Footprint
- Automationsgerecht
- Acht Aushöhlungen im Rahmen erleichtern das Einsetzen und Entnehmen der Platten im Thermocycler-Block
- Im Reinraum hergestellt
Spezifikation
Standard | |
PCR-Mikrotiterplatte | |
Polypropylen | |
96 | |
Ja |
8 x 12 | |
Stehrand | |
200 μl | |
PCR-, RT-PCR-Anwendungen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 96-Well-PCR-Platten mit Rand, niedriges Profil