Learn More
Fisherbrand™ 96-Well-PCR-Platten mit Rand, niedriges Profil
Beschreibung
Passend für die meisten Thermocycler
- Reines Polypropylen
- Proben sind aufgrund des durchsichtigen Bodens der Wells sichtbar
- Stapelbar
- Erhabener Rand
- Versiegelbar mit Klebefolie, Heißversiegelung und Deckelstreifen
- Maximales Volumen von 200 μl bei Verwendung von Klebe- und Heißsiegelverbindungen
- Abgeschnittene Ecken und alphanumerisches Gitter
- SBS (Society for Biomolecular Screening)-Footprint
- Automationsgerecht
- Acht Aushöhlungen im Rahmen erleichtern das Einsetzen und Entnehmen der Platten im Thermocycler-Block
- Im Reinraum hergestellt
Spezifikation
Standard | |
Rot | |
Stehrand | |
200 μl | |
PCR-, RT-PCR-Anwendungen | |
Durchsichtig |
8 x 12 | |
PCR-Mikrotiterplatte | |
Polypropylen | |
96 | |
Ja |