Learn More
Fisherbrand™ SureStop™ Glasfläschchen mit Kurzgewinde, 9 mm, weite Öffnung
Universell mit fast allen Autosamplern kompatibel.
15.25 CHF - 16.50 CHF
Spezifikation
Beschreibung | SureStop |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (metrisch) | 11,6 mm |
Material | Glas |
Volumen (metrisch) | 1,85 ml |
Produktcode | Marke | Marking Spot | Skala | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Marking Spot | Skala | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16378357
|
Fisherbrand™
11 09 2746 |
Nein | Nein |
15.25 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16388357
|
Fisherbrand™
11 09 2747 |
Ja | Ja |
16.50 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- 9 mm
- Kurzgewinde
- Glas
- Weite Öffnung
- Durchsichtig
Spezifikation
SureStop | |
11,6 mm | |
1,85 ml | |
Kurzgewinde | |
<120 μl | |
Flachboden | |
100 |
Durchsichtig | |
Glas | |
GC, HPLC | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
1,5 ml | |
32 mm | |
ND9 |