Learn More
Fisherbrand™ 9-mm-Glasfläschchen mit kurzem Gewinde und integriertem Mikroeinsatz, breite Öffnung
Universell mit fast allen Autosamplern kompatibel.
74.20 CHF - 153.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 11,6 mm
Material Glas
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC, HPLC
Flaschenhalstyp Kurzgewinde
Basisausführung Flachboden
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Farbe Marking Spot Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Marking Spot Preis Menge & Verfügbarkeit  
15592310
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 09 2656
Bernsteinfarben Nein
74.20 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11575894
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 09 0999
Durchsichtig Ja
153.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12951011
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 09 2357
Durchsichtig Nein
92.20 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 9 mm
  • Kurzgewinde
  • Glas
  • Weite Öffnung
  • Klar
Spezifikation
Spezifikation
11,6 mm
GC, HPLC
Flachboden
ND9
Glas
Kurzgewinde
32 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 9-mm-Glasfläschchen mit kurzem Gewinde und integriertem Mikroeinsatz, breite Öffnung