Learn More
Fisherbrand™ 9-mm-Glasfläschchen mit kurzem Gewinde und integriertem Mikroeinsatz, breite Öffnung
66.31 CHF gültig bis 2025-03-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "24142" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 9 mm
- Kurzgewinde
- Glas
- Weite Öffnung
- Durchsichtig
Spezifikation
Einsatz und Boden verschmolzen | |
11,6 mm | |
0,4 mL | |
Kurzgewinde | |
Konischer integrierter Einsatz | |
0,3 ml | |
32 mm | |
Nein |
Bernsteinfarben | |
Glas | |
GC, HPLC | |
Polypropylenbox | |
<3 μl | |
Flachboden | |
ND9 |