Learn More
Fisherbrand™ 8 Mm Fläschchen-Kit, 8-425 Gewinde, Klarglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch
Enthält 100 Fläschchen und 100 Kappen mit vormontierten Septen.
22.65 CHF - 62.35 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe | Schwarz |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (metrisch) | 11.6 mm |
Material | Glas |
Volumen (metrisch) | 1.9 ml |
Produktcode | Marke | Material (Auskleidung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Auskleidung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12950871
|
Fisherbrand™
11 23 1085 |
PTFE rein | N/A | |||||||
10000842
|
Fisherbrand™
11 23 1045 |
Naturkautschuk/TEF |
33.60 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10336202
|
Fisherbrand™
11 23 1048 |
Silikon/PTFE | N/A | |||||||
Beschreibung
- ND8
- 8-425
- Glas
- Durchsichtig
- 1.5 ml
- Schraubverschluss
- Mittelloch
- Polypropylen
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Schwarz | |
11.6 mm | |
1.9 ml | |
Polypropylen | |
32 mm | |
Nein |
Durchsichtig | |
Glas | |
100 | |
Schraubverschluss | |
8–425 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 8 Mm Fläschchen-Kit, 8-425 Gewinde, Klarglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch